Documenti fondamentali
1.05454
Millipore
Brodo BRILA GranuCult® prime (lattosio bile verde brillante)
according to ISO 4831:2006, ISO 4832:2006, FDA-BAM, for Escherichia coli, for coliforms, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
BGBLB, Brodo BGB, Brodo BRILA (lattosio bile verde brillante), Brodo lattosio bile verde brillante
About This Item
Codice UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
agenzia
SMWW Part 9221
APHA
FDA-BAM
GB 4789.3:2016
ISO 4832:2006
according to ISO 4831:2006
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
granular
Confezionamento
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Produttore/marchio commerciale
GranuCult® prime
Condizioni di stoccaggio
dry media (Keep tightly closed)
tecniche
microbiological culture: suitable
Colore
green
pH
7.2 (30 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilità
40 g/L
Densità bulk
560 kg/m3
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Descrizione generale
Il brodo lattosio bile verde brillante GranuCult® prime contiene verde brillante e bile come agenti di inibizione per gli organismi Gram-positivi. Il lattosio è la fonte di carbonio, che viene rapidamente degradato dal gruppo coli-aerogenes, prevalentemente tramite la via metabolica eterofermentativa, che porta alla formazione di gas. È pratica diffusa l′esecuzione preliminare di test MPN utilizzando un terreno meno selettivo, come il brodo al lauril solfato (1.10266) sec. ISO 4831 and FDA‑BAM e confermare qualsiasi provetta dia mostra di una reazione positiva mediante subcoltura in brodo BRILA. Il terreno è usato anche per la conferma dopo inclusione in piastra di agar violetto rosso sali biliari lattosio sec. ISO 4832 and FDA‑BAM.
Applicazioni
Il brodo lattosio bile verde brillante GranuCult® prime può essere utilizzato per l′arricchimento selettivo, la conta e la conferma di Escherichia coli e altri coliformi fecali in campioni di alimenti per l′uomo e per gli animali, nell′acqua e in altre sostanze.
Caratteristiche e vantaggi
  • La gamma GranCult® propone terreni di coltura granulati di qualità superiore.
  • Sicuri e sostenibili, grazie alla riduzione dei rischi associati con l′inalazione di polveri sottili e sostanze tossiche, per ambienti di lavoro più sicuri
  • Di facile impiego, con una separazione dei componenti e un′aggregazione ridotte anche in condizioni calde o umide
  • Elevata riproducibilità tra lotti
  • Vita di scaffale prolungata fino a 5 anni
  • Numero di ceppi sperimentali elevato, ben oltre le prescrizioni normative
  • La tecnologia di granulazione consente l′aggiunta di numerosi supplementi nutrizionali, senza che sia necessario aggiungerli a parte
Nota a piè di pagina
In base alle tue esigenze, puoi scegliere tra due tipologie di terreni di coltura: i terreni granulari GranuCult®, di grado superiore, e i terreni in polvere NutriSelect® che assicurano un rapporto costi/benefici vantaggioso.
La designazione Basic, Plus o Prime viene aggiunta per indicare il livello di esame cui il prodotto viene sottoposto durante il controllo della qualità, da un esame di base per la tipologia Basic, al CQ standard dei prodotti Plus, fino all′esame estremamente approfondito della qualità Prime, a vantaggio di una piena conformità normativa.
Note legali
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4