1.46379
Brodo di soia triptico
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Sinonimo/i:
Brodo di soia triptico Bottiglie pronte all'uso, Agar al digerito di soia e caseina, Brodo di soia triptico, Brodo soia triptone, CASO, SCDB, TSB
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 72
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
Confezionamento
box of 6 bottles
Capacità bottiglia
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.3
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2