Documenti fondamentali
SYMBLFH01
Millipore
Pompa Steritest® Symbio LFH
The Steritest Symbio LFH Pump, designed to fit your testing environment
Sinonimo/i:
Pompa peristaltica, pompa per test di sterilità
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.75
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Materiali
316L stainless steel cover (for pump head)
316L stainless steel head (of pump)
316L stainless steel holder (for bottle)
316L stainless steel housing (for screen)
316L stainless steel pump
316L stainless steel support (for drain tray)
EPDM rubber seal
glass window(s) (toughened)
polyester keys
polyphenylsulfone (PPSU) container (for drain tray)
polyphenylsulfone (PPSU) guide(s) (for tubing)
silicon seal
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
H × W × depth
41.0 cm (16.1 in.) × 41.0 cm (16.1 in.) × 37.2 cm (14.6 in.), with accessories
pump body H × W × depth
27.2 cm (10.7 in.) × 33.3 cm (13.1 in.) × 37.2 cm (13.1 in.)
Alt. testa pompa
15.8 cm (6.2 in.)
Peso
14.2 kg (31.3 lb ), (pump body)
15.8 kg (34.8 lb)with standard accessories
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
(Industrial microbiology)
Compatibilità
standard for VHP
Descrizione generale
® In the standard configuration this pump is used, in a laminar flow hood, a biosafety cabinet, or in a clean room. ®®
La chiusura automatica elimina il rischio di puntura dei guanti e assicura una separazione affidabile del campione liquido. As ergonomic working conditions are key, the drain tray and bottle holder can be easily and flexibly positioned around the pump head for easy access in limited-space environments. Inoltre, la vaschetta di drenaggio è progettata per ridurre al minimo gli spruzzi sotto la base del contenitore. The pump′s convenient pressure detection system which can be run in two different modes (pressure monitoring and pressure regulation), reduces the risk of false test result and sterility test interruption. For highest precision and reproducible sampling also of smallest volumes, the pump has a convenient timer function available. ® These test methods will then be transferred to the pump and will lead the operator through the workflow step-by-step.
oltre a un′ampia gamma di accessori facoltativi per migliorare il flusso di lavoro dei test di sterilità.
Applicazioni
La pompa Steritest® Symbio LFH (2 terreni) è adatta ai test di sterilità nella cappa a flusso laminare, la postazione di sicurezza biologica, la camera bianca o all′interno di un isolatore. Con il sistema Steritest® è possibile analizzare prodotti sterili che includono volumi grandi e piccoli di soluzioni parenterali in flaconi di vetro o plastica, sacche collassabili, fiale e flaconcini, siringhe preriempite, prodotti liofilizzati e altri prodotti solubili in fiale o flaconcini, antibiotici in fiale o flaconcini, dispositivi medici e polveri di difficile dissoluzione.
Caratteristiche e vantaggi
  • Design facile da usare:
  • Affidabile
  • Sicuro
  • Ergonomico
  • A misura dell'utente
Componenti
Pompa peristaltica
Guide certificato di qualità
Portaflaconi
Vaschetta di drenaggio
Tubo di scarico in silicone
Centralina di comunicazione
Cavo di alimentazione
Cavo di rete
Chiavetta USB
Tre guide rapide
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
consumable