Key Documents
1.46406
Millipore
Terreno fluido al tioglicolato
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Terreno fluido al tioglicolato secondo EP+USP, Terreno fluido al tioglicolato, FTM, brodo di tioglicolato
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid (ready-to-use)
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
pkg of (100 ml in 125 ml bottle with red flip cap and septum (10 bottles per box))
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
100 mL , filling volume
pH
7.1
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Il terreno fluido al tioglicolato (FTM) è un terreno complesso universale. Il tioglicolato e la L-cistina presenti nel terreno riducono il potenziale redox per creare un′atmosfera anaerobica. Inoltre, inattivano il mercurio e altri metalli pesanti. L′agar riduce ulteriormente la rapida diffusione dell'ossigeno attraverso il terreno, anche se può dare una leggera torbidità in volumi maggiori (flaconi pieni). La resazurina indica il potenziale riduttivo del terreno e il viraggio del colore al rosa indica un incremento della concentrazione di ossigeno.
Applicazioni
Il terreno fluido al tioglicolato è adatto all′isolamento e alla coltivazione di microrganismi anaerobi e aerobi esigenti. È usato per il controllo della sterilità dei prodotti farmaceutici.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di chiarezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2