Documenti fondamentali
1.46333
Millipore
Terreno fluido al tioglicolato (limpido)
bottle volume 100 mL , filling volume, ready-to-use
Sinonimo/i:
Terreno fluido limpido al tioglicolato, FTM limpido, brodo limpido al tioglicolato, CTM
About This Item
Codice UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Forma fisica
liquid (ready-to-use)
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with red screw cap and septum (10 bottles per box))
Capacità bottiglia
125 mL
Volume del flacone
100 mL , filling volume
pH
7.1
applicazioni
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Descrizione generale
Il terreno fluido al tioglicolato limpido è un terreno complesso universale. Il tioglicolato e la L-cistina contenuti nel terreno riducono il potenziale redox del mezzo di coltura creando un′atmosfera anaerobica. Inoltre, questi agenti inattivano i composti a base di mercurio e di altri metalli pesanti. La resazurina serve ad indicare il potenziale redox del terreno. La variazione del colore da giallo a rosa indica un aumento della concentrazione di ossigeno. Il terreno fluido al tioglicolato limpido presenta un contenuto ridotto di agar, integrato da un agente gelificante trasparente, per offrire le stesse proprietà dell′FTM con maggiore chiarezza.
Applicazioni
Il terreno fluido al tioglicolato limpido viene utilizzato per l′isolamento e la coltivazione di microrganismi anaerobi e aerobi esigenti. È idoneo al controllo della sterilità dei prodotti farmaceutici.
Caratteristiche e vantaggi
I nostri terreni pronti per l′uso forniscono il massimo livello di qualità e di fiducia nell′analisi. Sono stati formulati e analizzati per soddisfare i requisiti della farmacopea. I terreni e le soluzioni di risciacquo per i test di sterilità sono prodotti in un centro di fabbricazione con ambiente controllato, a norma secondo l′ISO 9001. Ogni lotto è sottoposto a una rigorosa procedura di controllo di qualità (CQ), che include test per pH, sterilità e promozione della proliferazione. Il nostro approccio produttivo assicura il massimo livello di chiarezza dei nostri terreni e liquidi di risciacquo, migliorando quindi l′accuratezza e riducendo significativamente il rischio di errata interpretazione e falsi risultati.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2