70157
Thioglycollate Broth (USP Alternative)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinonimo/i:
Alternative Thioglycollate Medium, Fluid Thioglycollate Medium, NIH Thioglycollate Broth
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
L-cystine, 0.5 g/L
dextrose, 5.5 g/L
pancreatic digest of casein, 15.0 g/L
sodium chloride, 2.5 g/L
sodium thioglycolate, 0.5 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.1±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
sterility testing
microbiology
Compatibilità
anaerobic bacteria
nonselective for Aspergillus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Altre note
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.