1.46220
Terreno fluido al tioglicolato
tube capacity 17 mL, tube filling volume 9 mL, closure type, Red scew cap with 2 loci, pack of 100 tubes
Sinonimo/i:
Fluid Thioglycollate Medium, Thioglycollate Broth, FTM, Thioglycollate Medium
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; autoclaved
Stato
liquid (ready-to-use)
Durata
6 mo.
Caratteristiche
closure type Red scew cap with 2 loci
ready-to-use
Confezionamento
pack of 100 tubes
Capacità
17 mL
17 mL
tube filling volume
9 mL
pH
7.1
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
nonselective for
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2