Documenti fondamentali
SYMBCHH01
Millipore
Supporto per centralina di comunicazione Steritest® Symbio
For hoods, for use with Steritest® Symbio pump
Sinonimo/i:
Montaggio
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Materiali
stainless steel
agenzia
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il supporto da cappa per la centralina di comunicazione Steritest® Symbio è un accessorio opzionale per la pompa Steritest® Symbio. La centralina di comunicazione non è destinata al posizionamento sotto una cappa a flusso laminare e può quindi essere fissata a uno dei piedi della cappa utilizzando il supporto da cappa per la centralina di comunicazione. Questo accessorio permette di liberare spazio sul pavimento e ha un design unico, compatibile con molti tipi di aste di supporto.
Applicazioni
Il supporto da cappa per la centralina di comunicazione Steritest® viene utilizzato per fissare la centralina di comunicazione a una delle gambe della cappa a flusso laminare. La profondità è regolabile.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany