1.46628
Sterile Isopropyl Myristate (IPM)
ready-to-use, bottle volume 360 mL , filling volume
Sinonimo/i:
Isopropylmyristate, Isopropylmyristate, Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Sterile IPM, Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Descrizione
Suitable for dilution of viscous products to facilitate membrane filtration
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
>300 °C
Durata
12 mo.
Caratteristiche
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
Confezionamento
bottle of
pkg of (360 ml in 500 ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box))
Capacità bottiglia
500 mL
Volume del flacone
360 mL , filling volume
P. eboll.
140 °C/3 hPa
Temp. transizione
flash point >150 °C
Solubilità
<0.05 mg/L
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
nonselective for
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Preparing IPM for microbiological testing is a hurdle for any QC laboratory. Sterility is usually achieved with a long and difficult filtration process. Our Sterile IPM is sterilized by Gamma-irradiation and can be used as any ready-to-use rinse fluid or culture media.
- For sterility testing sterile IPM should be used in combination with Our Steritest® NEO “Green base” device (TZHVSL210).
Note legali
Configurato per
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 150 °C