Key Documents
EZFITMICAD
Millipore
Adattatore EZ-Fit® per l′impiego delle unità filtranti EZ-Fit®con le rampe Microfil®
for using EZ-Fit® Filtration Units on Microfil® Manifolds
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
silicone
Confezionamento
pkg of 3 units
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′adattatore è indicato per per l′impiego delle unità filtranti EZ-Fit®con le rampe da filtrazione EZ-Fit® dotate di teste di filtrazione Microfil®.
Applicazioni
L′adattatore EZ-FIT® è un accessorio della pompa da vuoto per la filtrazione di campioni di test per le comuni analisi microbiologiche, analisi della carica microbica e monitoraggio dell′acqua.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Autoclave
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany