Documenti fondamentali
EZHCWG474
Millipore
Filtro per membrana EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.7 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter, suitable for bioburden testing
Sinonimo/i:
Filtri a membrana, membrane semipermeabili, Membrane semipermeabili
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
EZ-Pak®
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.7 μm pore size
input
sample type wine
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type sport drink
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type food(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri EZ-Pak® sono realizzati in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 0,7 μm, sono bianchi, quadrettati, con un diametro di 47 mm. Forniscono elevati recuperi e sono adatti soprattutto per le comuni analisi microbiologiche. Le membrane EZ-Pak® e il relativo erogatore rappresentano una rivoluzione per l′impiego dei filtri nelle analisi che utilizzano il metodo della filtrazione su membrana (MF), perché combinano i vantaggi delle membrane pronte all'uso, sterili e confezionate singolarmente, con una facilità d′impiego unica.
Applicazioni
Il sistema EZ-Pak® è adatto per le analisi di acque potabili, imbottigliate e minerali in ottemperanza a standard internazionali. Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e nell′industria dei cibi e delle bevande, oltre che nel controllo di qualità (QC) industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1