Documenti fondamentali
EZGSWG474
Millipore
Filtro per membrana EZ-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing
Sinonimo/i:
Filtri a membrana, filtri MCE, GSWG EZ-PAK, Membrane semipermeabili
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
EZ-Pak®
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.22 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri EZ-Pak® sono realizzati in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 022 µm, sono bianchi, quadrettati, con un diametro di 47 mm. Questi filtri assicurano recuperi elevati e sono adatti alle analisi microbiologiche di base. Le membrane EZ-Pak® e il relativo dispensatore rappresentano una rivoluzione per l′uso dei filtri nelle analisi con il metodo della filtrazione su membrana (MF) perché combinano i vantaggi delle membrane pronte all'uso sterili e confezionate singolarmente con una facilità d′impiego unica, grazie all′utilizzo del dispensatore EZ Pak® Curve.
Applicazioni
Il sistema EZ-Pak® è adatto per le analisi di acque potabili, acque in bottiglia e acque minerali nel rispetto degli standard internazionali. Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e nell′industria dei cibi e delle bevande, oltre che nel controllo di qualità (CQ) industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.