Documenti fondamentali
MZAAWG251
Millipore
Sistema di filtrazione su membrana
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinonimo/i:
Microfil® con EZ-Pak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
agenzia
ISO 7704
Descrizione
Yeast or mold
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with EZ-Pak®
Parametri
250 mL sample volume
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
250 mL
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type wine
sample type soft drink
sample type cider
sample type beer
sample type food(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Abbinando i filtri EZ-Pak al sistema di filtrazione Microfil si raggiungono livelli massimi di comodità ed efficienza. Il sistema Microfil comprende imbuti di filtrazione sterili e pronti all'uso e un esclusivo supporto del filtro che facilita il trattamento dei campioni. Non richiede alcuna fase di preparazione.
Il sistema di filtrazione Microfil costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Questi imbuti pronti all'uso Microfil da 250 mL, associati alle membrane filtranti EZ pak bianche, quadrettate con grado di filtrazione di 0,8 μm, eliminano la necessità di lavaggio e sterilizzazione dopo ogni test, rendendo così più semplice la gestione dell′attrezzatura e più efficienti ritenzione e recupero di microrganismi come lieviti e muffe. Grazie a un design ad incastro gli imbuti Microfil si inseriscono perfettamente nei supporti della rampa di filtrazione senza la necessità di morsetti o di O-ring. A differenza dei portafiltri convenzionali, questo sistema elimina qualunque imperfezione di tenuta all'interfaccia membrana/imbuto permettendo recuperi riproducibili dei microrganismi.
Applicazioni
Lievito o muffa
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e alimentare, oltre che nel Controllo di Qualità industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, bevande per sportivi e vino con il metodo della filtrazione su membrana
Principio
Vuoto
Stato fisico
Codice colore: Bianco
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3