Key Documents
MISEPTC0N
Millipore
Pipettatore per erogazione di aliquote MilliSentials
Sinonimo/i:
Aliquoting Pipette Controller
About This Item
Codice UNSPSC:
41121519
NACRES:
NB.01
Lungh. × Largh. × Alt.
7.2 in. × 7.0 in. × 2.2 in.
Volume
0.5 - 5 mL
Peso
385 g
Batteria
rechargeable (Battery Charge time: ∼2 hours)
Compatibilità
for use with Glass and Plastic Serological Pipets with Volume 1 to 100 mL
Descrizione generale
Il pipettatore per erogazione di aliquote MilliSentials combina la funzione di erogazione automatica di aliquote di un pipettatore a ripetizione con le funzioni di base di un pipettatore standard in un unico dispositivo. La funzione di erogazione aliquote consente di impostare un volume di aliquota compreso tra 0,5 e 5,0 mL e di erogare automaticamente aliquote precise con la semplice pressione di un pulsante. Il dispositivo dispone inoltre di pulsanti di aspirazione ed erogazione sensibili al tatto per la funzione di pipettatore standard ed è compatibile con tutte le principali marche di pipette sierologiche con volumi compresi tra 1 e 100 mL. Il pipettatore per erogazione di aliquote MilliSentials combina il pipettaggio ripetuto e il pipettaggio standard in un unico strumento di facile utilizzo.
Accessori inclusi:
  • supporto per installazione a muro
  • filtro sostituibile per il cono di aspirazione da 0,22 μm
  • cavo di alimentazione
Applicazioni
  • Coltura cellulare
  • Erogazione di terreni
  • Piastre, provette, fiale per criogenia
Caratteristiche e vantaggi
  • La funzionalità di erogazione di aliquote integrata eroga automaticamente aliquote precise tra 0,5 e 5,0 mL con la semplice pressione di un pulsante
  • I pulsanti di aspirazione ed erogazione sensibili al tatto consentono un controllo preciso
  • Il design ergonomico riduce l'affaticamento della mano