Documenti fondamentali
MIAABG100
Millipore
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, To detect yeast and mold
Sinonimo/i:
Sistema di filtrazione su membrana
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Microfil® with S-Pak®
Parametri
100 mL sample volume
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema di filtrazione Microfil costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Gli imbuti Microfil da 100 ml pronti all'uso, associati a membrane filtranti S-Pak nere, quadrettate, con grado di filtrazione di 0,8 μm, rendono superflui lavaggio e sterilizzazione dopo ogni test, semplificando l′uso dell′attrezzatura e favorendo la cattura e il recupero di microrganismi come lieviti e muffe. Grazie a un design ad incastro, gli imbuti Microfil si inseriscono perfettamente nei supporti della rampa di filtrazione senza la necessità di morsetti o di O-ring. A differenza di quanto succede con i portafiltri convenzionali, questo sistema elimina qualunque imperfezione di tenuta all'interfaccia membrana/imbuto permettendo recuperi riproducibili dei microrganismi.
Applicazioni
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e alimentare, oltre che nel Controllo Qualità industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3