Documentos Principais
T9549
Sigma-Aldrich
Trombina
powder, suitable for cell culture, ≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Sinônimo(s):
Fator IIa
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
forma
powder
atividade específica
≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
peso molecular
heavy chain ~31 kDa
light chain ~6 kDa
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... F2(280685)
Descrição geral
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.
Aplicação
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess an expression and purification system for the biosynthesis of adenosine receptor peptides for biophysical and structural characterization.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protease de serina que cliva seletivamente ligações Arg-Gli do fibrinogênio para formar fibrina e fibrinopeptídeos A e B.
Definição da unidade
Activity is expressed in NIH units, and is measured by direct comparison to an NIH thrombin reference standard.
Reconstituição
When reconstituted with 1 mL water, vial contains stated activity in 0.15 M sodium chloride and 0.05 M sodium citrate, pH 6.5.
Nota de análise
A atividade é expressa em unidades do NIH, obtidas por comparação direta com um padrão de referência de trombina do NIH, Lote K.
O procedimento de ensaio do NIH (Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos) usa 0,2 ml de plasma diluído (1:1 com soro fisiológico) como substrato e 0,1 ml de amostra de trombina (estabilizada em solução tamponada de albumina a 1%) com base em uma modificação do método de Biggs. São usados para determinar as concentrações de trombina somente os tempos de coagulação na faixa de 15-25 segundos.
Outras notas
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Zachary T Britton et al.
Protein expression and purification, 84(2), 224-235 (2012-06-23)
Biophysical and structural characterization of G protein-coupled receptors (GPCRs) has been limited due to difficulties in expression, purification, and vitro stability of the full-length receptors. "Divide and conquer" approaches aimed at the NMR characterization of peptides corresponding to specific regions
Andrew F Uehlin et al.
Pharmaceutics, 14(2) (2022-02-27)
In this study, we report a biohybrid oriented fibrous scaffold based on nanofibers of poly(l-lactic acid) (PLLA)/fibrin produced by electrospinning and subsequent post-treatment. Induced hydrolytic degradation of the fibers in 0.25 M NaOH solution for various time periods followed by
Yuya Nakatani et al.
Archives of oral biology, 73, 172-178 (2016-10-25)
Platelet-rich plasma (PRP) is typically isolated and applied immediately after preparation, making it both a time- and labor-intensive addition to the operative procedure. Thus, it would be convenient if PRP could be preserved. We evaluated the efficacy of freeze-dried PRP
Sharon Wei Ling Lee et al.
Advanced healthcare materials, 9(7), e1901486-e1901486 (2020-03-04)
Polymer nanoparticles (NPs), due to their small size and surface functionalization potential have demonstrated effective drug transport across the blood-brain-barrier (BBB). Currently, the lack of in vitro BBB models that closely recapitulate complex human brain microenvironments contributes to high failure
Mikaël M Martino et al.
Biomaterials, 30(6), 1089-1097 (2008-11-26)
The extracellular matrix (ECM) exerts powerful control over many cellular phenomena, including stem cell differentiation. As such, design and modulation of ECM analogs to ligate specific integrin is a promising approach to control cellular processes in vitro and in vivo