Merck
804177
Sigma-Aldrich
SnAP 3-Spiro-(2-Pyr) M Reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H48N2O3Sn
Masa cząsteczkowa:
519.35
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n/D 1.489
gęstość
1.122
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(COCC1(CN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N)CCCC
InChI
1S/C11H21N2O3.3C4H9.Sn/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-5-11(12,7-13)8-15-4;3*1-3-4-2;/h4-8,12H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
JLZWEXDNLRNRBE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Produkt jest podstawionym odczynnikiem SnAP [Sn(cyna) protokół aminowy]. Odczynniki SnAP są stabilne w powietrzu i wilgoci.
Zastosowanie
Odczynniki SnAP zapewniają jednoetapową drogę, w tandemie z różnymi substratami aldehydowymi, do nasyconych N-heterocykli. Synteza N-heterocykli za pomocą odczynników SnAP wymaga łagodnych warunków reakcji, a aldehydy zawierające grupy arylowe, heteroarylowe, glioksylowe, alifatyczne i chlorowcowane są dobrze tolerowane. Ten produkt został wprowadzony we współpracy z Bode Research Group
Zautomatyzuj tworzenie N-heterocykli dzięki platformie zautomatyzowanej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Odczynniki SnAP ułatwiają syntezę nasyconych N-heterocykli dla różnych struktur.
Saturated N-heterocyclic building blocks or SnAP Reagents are of growing importance for the convenient synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles, including bicyclic and spirocyclic structures. SnAP reagents are stable and readily available and can be coupled with widely available aromatic, heteroaromatic, aliphatic, and glyoxylic aldehydes.