Merck
900756
Sigma-Aldrich
SLAP M
≥95%
Synonim(y):
2-((Trimethylsilyl)methoxy)ethan-1-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H17NOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.29
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Postać
liquid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCOC[Si](C)(C)C
Zastosowanie
When used with aliphatic or aromatic aldehydes, this silicon amine protocol (SLAP) reagent enables the photomediated synthesis of thiomorpholines and thiazepanes. For photocatalytic cross-coupling with this SLAP Reagent, Ir[(ppy)2dtbbpy]PF6 (747769) is used with a recommended starting combination of Lewis acids Bi(OTf)3 (633305) and Cu(OTf)2 (283673) prior to subsequent substrate-specific optimization. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group and provides a tin-free alternative to SnAP (tin amine protocol) reagents and is well-suited for scale-up reactions.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.
Rozszerzająca się klasa odczynników SLAP zapewnia dostęp do nasyconych N-heterocykli oraz alifatycznych aldehydów i ketonów bez dodatkowych odczynników lub generowania toksycznych produktów ubocznych.