Kluczowe dokumenty
900404
SLAP HydroPyridopyrazine Reagent
≥95%
Synonim(y):
(1-((Trimethylsilyl)methyl)piperidin-2-yl)methanamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.4470
gęstość
0.9030 g/mL
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Inne uwagi
- Technology Spotlight: SLAP Reagents for Piperazine Synthesis
- Silicon Amine Reagents for the Photocatalytic Synthesis of Piperazines from Aldehydes and Ketones
- Lewis Acid Induced Toggle from Ir(II) to Ir(IV) Pathways in Photocatalytic Reactions: Synthesis of Thiomorpholines and Thiazepanes from Aldehydes and SLAP Reagents.
- Continuous Flow Synthesis of Morpholines and Oxazepanes with Silicon Amine Protocol (SLAP) Reagents and Lewis Acid Facilitated Photoredox Catalysis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
175.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79.44 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.
Rozszerzająca się klasa odczynników SLAP zapewnia dostęp do nasyconych N-heterocykli oraz alifatycznych aldehydów i ketonów bez dodatkowych odczynników lub generowania toksycznych produktów ubocznych.