Merck
804088
Sigma-Aldrich
SnAP 2-Spiro-(4-Pip) M Reagent
Synonim(y):
4-(aminometylo)-4-((tributylostannylo)metoksy)piperydyno-1-karboksylan tert-butylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H50N2O3Sn
Masa cząsteczkowa:
533.38
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.492
gęstość
1.146
grupa funkcyjna
amine
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(COC1(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)CN)CCCC
InChI
1S/C12H23N2O3.3C4H9.Sn/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-5-12(9-13,16-4)6-8-14;3*1-3-4-2;/h4-9,13H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
LEBKPKYDLQUOJO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Odczynniki SnAP (Sn amino protocol) zostały opracowane przez grupę Bode Odczynniki SnAP są stabilne w powietrzu i wilgoci. Można je przygotować w prostych reakcjach z tanimi surowcami. SnAP 2-Spiro-(4-Pip) M, określany również jako SnAP 2-spiro-(4-piperdine) morpholine, jest regioizomerycznym odczynnikiem SnAP. Odczynnik ten można przygotować z piperydonu N-Boc.
Zastosowanie
Odczynniki SnAP zapewniają jednoetapową drogę, w tandemie z różnymi substratami aldehydowymi, do nasyconych N-heterocykli. Synteza N-heterocykli za pomocą odczynników SnAP wymaga łagodnych warunków reakcji, a aldehydy zawierające grupy arylowe, heteroarylowe, glioksylowe, alifatyczne i chlorowcowane są dobrze tolerowane. Produkt ten został wprowadzony we współpracy z Bode Research Group.
Odczynnik SnAP 2-Spiro-(4-Pip) M może być stosowany do otrzymywania niezabezpieczonych, nasyconych związków N-heterocyklicznych, C-podstawionych bicyklicznych i spirocyklicznych morfolin.
Zautomatyzuj tworzenie N-heterocykli dzięki platformie zautomatyzowanej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kimberly Geoghegan et al.
Organic letters, 17(8), 1934-1937 (2015-03-31)
The precise placement of C-substituents on bicyclic and spirocyclic N-heterocycles is readily achieved by the combination of aldehydes and new SnAP reagents. The substituted SnAP reagents are readily prepared from simple starting materials and couple with a variety of aromatic
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles.
Luescher MU, et al.
Aldrichimica Acta, 48(2), 43-48 (2015)
Cam-Van T Vo et al.
Nature chemistry, 6(4), 310-314 (2014-03-22)
Interest in saturated N-heterocycles as scaffolds for the synthesis of bioactive molecules is increasing. Reliable and predictable synthetic methods for the preparation of these compounds, especially medium-sized rings, are limited. We describe the development of SnAP (Sn amino protocol) reagents
Protokoły
Odczynniki SnAP ułatwiają syntezę nasyconych N-heterocykli dla różnych struktur.
Saturated N-heterocyclic building blocks or SnAP Reagents are of growing importance for the convenient synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles, including bicyclic and spirocyclic structures. SnAP reagents are stable and readily available and can be coupled with widely available aromatic, heteroaromatic, aliphatic, and glyoxylic aldehydes.