Merck
900406
Sigma-Aldrich
SLAP N-Bn-3Me-Pip Reagent
Synonim(y):
(S)-N1-Benzyl-N1-((trimethylsilyl)methyl)propane-1,2-diamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26N2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.06
Formularz
liquid
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Protokół amin krzemowych (SLAP), w połączeniu z aldehydami i ketonami, tworzą N-niezabezpieczone piperazyny poprzez fotokatalityczne krzyżowe sprzęganie z Ir[(ppy)2dtbbpy]PF6 (747769). Heteroaromatyczne, aromatyczne i alifatyczne aldehydy są dobrze tolerowane, podobnie jak strukturalnie i stereochemicznie złożone odczynniki SLAP. Produkt ten został wprowadzony we współpracy z Bode Research Group i stanowi bezcynową alternatywę dla odczynników SnAP (tin amine protocol) do syntezy piperazyny.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Moritz K Jackl et al.
Organic letters, 19(17), 4696-4699 (2017-08-17)
Photocatalytic coupling of aldehydes and silicon amine protocol (SLAP) reagents enables the simple, scalable synthesis of substituted morpholines, oxazepanes, thiomorpholines, and thiazepanes under continuous flow conditions. Key to the success of this process is the combination of an inexpensive organic
Sheng-Ying Hsieh et al.
Organic letters, 18(9), 2098-2101 (2016-04-22)
Silicon amine protocol (SLAP) reagents for photocatalytic cross-coupling with aldehydes and ketones to form N-unprotected piperazines have been developed. This blue light promoted process tolerates a wide range of heteroaromatic, aromatic, and aliphatic aldehydes and structurally and stereochemically complex SLAP
Sheng-Ying Hsieh et al.
ACS central science, 3(1), 66-72 (2017-02-06)
Redox neutral photocatalytic transformations often require careful pairing of the substrates and photoredox catalysts in order to achieve a catalytic cycle. This can limit the range of viable transformations, as we recently observed in attempting to extend the scope of
In vivo profiling and visualization of cellular protein-lipid interactions using bifunctional fatty acids.
Per Haberkant et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 4033-4038 (2013-03-02)
Per Haberkant et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(8), 1022-1030 (2014-01-21)
Understanding biological processes at the mechanistic level requires a systematic charting of the physical and functional links between all cellular components. While protein-protein and protein-nucleic acid networks have been subject to many global surveys, other critical cellular components such as
Protokoły
The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.
Rozszerzająca się klasa odczynników SLAP zapewnia dostęp do nasyconych N-heterocykli oraz alifatycznych aldehydów i ketonów bez dodatkowych odczynników lub generowania toksycznych produktów ubocznych.