Kluczowe dokumenty
798851
SnAP 2Me-M Reagent
Synonim(y):
2-[(Tributylstannyl)methoxy]-1-propanamine
About This Item
Polecane produkty
opis
Flash point (deg F): >230
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n/D 1.487
gęstość
1.128 at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(COC(C)CN)CCCC
InChI
1S/C4H10NO.3C4H9.Sn/c1-4(3-5)6-2;3*1-3-4-2;/h4H,2-3,5H2,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
MALMPZOIHFDDCK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Inne uwagi
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Odczynniki SnAP ułatwiają syntezę nasyconych N-heterocykli dla różnych struktur.
Saturated N-heterocyclic building blocks or SnAP Reagents are of growing importance for the convenient synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles, including bicyclic and spirocyclic structures. SnAP reagents are stable and readily available and can be coupled with widely available aromatic, heteroaromatic, aliphatic, and glyoxylic aldehydes.