Merck
798886
Sigma-Aldrich
SnAP TM Reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H35NSSn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n/D 1.512
gęstość
1.158 at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
thioether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CSCCN)CCCC
InChI
1S/3C4H9.C3H8NS.Sn/c3*1-3-4-2;1-5-3-2-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-4H2;
Klucz InChI
DYBMHPJDHUKXRF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Odczynniki SnAP (Sn amino protocol) zostały opracowane przez grupę Bode. Odczynniki SnAP są stabilne w powietrzu i wilgoci. Można je przygotować w prostych reakcjach z tanich surowców. SnAP 2-Spiro-(4-Pip) M, określany również jako SnAP 2-spiro-(4-piperdine) morpholine, jest regioizomerycznym odczynnikiem SnAP. Odczynnik ten można przygotować z piperydonu N-Boc.
Zastosowanie
Odczynniki SnAP zapewniają jednoetapową drogę, w tandemie z różnymi substratami aldehydowymi, do nasyconych N-heterocykli. Synteza N-heterocykli za pomocą odczynników SnAP wymaga łagodnych warunków reakcji, a aldehydy zawierające grupy arylowe, heteroarylowe, glioksylowe, alifatyczne i chlorowcowane są dobrze tolerowane. Produkt ten został wprowadzony we współpracy z Bode Research Group.
Odczynnik SnAP TM może być stosowany do syntezy 3-podstawionych tiomorfolin z aldehydów. Może być również stosowany do otrzymywania niezabezpieczonych, nasyconych związków N-heterocyklicznych.
Zautomatyzuj tworzenie N-heterocykli za pomocą zautomatyzowanej platformy syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles.
Luescher MU, et al.
Aldrichimica Acta, 48(2), 43-48 (2015)
Cam-Van T Vo et al.
Nature chemistry, 6(4), 310-314 (2014-03-22)
Interest in saturated N-heterocycles as scaffolds for the synthesis of bioactive molecules is increasing. Reliable and predictable synthetic methods for the preparation of these compounds, especially medium-sized rings, are limited. We describe the development of SnAP (Sn amino protocol) reagents
SnAP reagents for the transformation of aldehydes into substituted thiomorpholines--an alternative to cross-coupling with saturated heterocycles.
Cam-Van T Vo et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(6), 1705-1708 (2013-01-03)
Protokoły
Odczynniki SnAP ułatwiają syntezę nasyconych N-heterocykli dla różnych struktur.
Saturated N-heterocyclic building blocks or SnAP Reagents are of growing importance for the convenient synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles, including bicyclic and spirocyclic structures. SnAP reagents are stable and readily available and can be coupled with widely available aromatic, heteroaromatic, aliphatic, and glyoxylic aldehydes.