Key Documents
804142
SnAP 3-Spiro-(4-Pip) M Reagent
Synonim(y):
tert-butyl 4-amino-4-(((tributylstannyl)methoxy)methyl) piperidine-1-carboxylate
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(COCC1(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC1)N)CCCC
InChI
1S/C12H23N2O3.3C4H9.Sn/c1-11(2,3)17-10(15)14-7-5-12(13,6-8-14)9-16-4;3*1-3-4-2;/h4-9,13H2,1-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
XZUSOLFDFJLEMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Automate your N-heterocycle formation with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Inne uwagi
Professor product portal: Jeffrey Bode Research Group
SnAP Reagents for the Synthesis of Piperazines and Morpholines
SnAP reagents for the one-step synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles from aldehydes
SnAP Reagents for a Cross-Coupling Approach to the One-Step Synthesis of Saturated N-Heterocycles
Bespoke SnAP Reagents for the Synthesis of C-Substituted Spirocyclic and Bicyclic Saturated N-Heterocycles
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
Odczynniki SnAP ułatwiają syntezę nasyconych N-heterocykli dla różnych struktur.
Saturated N-heterocyclic building blocks or SnAP Reagents are of growing importance for the convenient synthesis of medium-ring saturated N-heterocycles, including bicyclic and spirocyclic structures. SnAP reagents are stable and readily available and can be coupled with widely available aromatic, heteroaromatic, aliphatic, and glyoxylic aldehydes.