Merck
900815
Sigma-Aldrich
SLAP 5-TMS TM
≥95%
Synonim(y):
2-((bis(trimetylosililo)metylo)tio)etanamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H25NSSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.54
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
suspension
gęstość
0.9126
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCSC([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Zastosowanie
W połączeniu z alifatycznymi lub aromatycznymi aldehydami, odczynnik SLAP umożliwia fotomediowaną syntezę tiomorfolin i tiazepanów. Do fotokatalitycznego krzyżowego sprzęgania z tym odczynnikiem SLAP, Ir[(ppy)2dtbbpy]PF6 (747769) stosuje się z zalecaną wyjściową kombinacją kwasów Lewisa Bi(OTf)3 (633305) i Cu(OTf)2 (283673) przed późniejszą optymalizacją specyficzną dla substratu. Produkt ten został wprowadzony we współpracy z Bode Research Group i stanowi bezcynową alternatywę dla odczynników SnAP (tin amine protocol) i dobrze nadaje się do skalowania reakcji.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-1.11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Moritz K Jackl et al.
Organic letters, 19(17), 4696-4699 (2017-08-17)
Photocatalytic coupling of aldehydes and silicon amine protocol (SLAP) reagents enables the simple, scalable synthesis of substituted morpholines, oxazepanes, thiomorpholines, and thiazepanes under continuous flow conditions. Key to the success of this process is the combination of an inexpensive organic
Sheng-Ying Hsieh et al.
Organic letters, 18(9), 2098-2101 (2016-04-22)
Silicon amine protocol (SLAP) reagents for photocatalytic cross-coupling with aldehydes and ketones to form N-unprotected piperazines have been developed. This blue light promoted process tolerates a wide range of heteroaromatic, aromatic, and aliphatic aldehydes and structurally and stereochemically complex SLAP
Sheng-Ying Hsieh et al.
ACS central science, 3(1), 66-72 (2017-02-06)
Redox neutral photocatalytic transformations often require careful pairing of the substrates and photoredox catalysts in order to achieve a catalytic cycle. This can limit the range of viable transformations, as we recently observed in attempting to extend the scope of
Protokoły
The Bode group has developed SnAP (stannyl amine protocol) reagents that cross-couple with aldehydes and ketones to provide one-step access to a wide variety of saturated N-heterocycles.
Rozszerzająca się klasa odczynników SLAP zapewnia dostęp do nasyconych N-heterocykli oraz alifatycznych aldehydów i ketonów bez dodatkowych odczynników lub generowania toksycznych produktów ubocznych.