Merck
ALD00440
Sigma-Aldrich
Sodium isopropylsulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NaO2S
Masa cząsteczkowa:
130.14
Kod UNSPSC:
41106514
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
258 °C
ciąg SMILES
O=S(O[Na])C(C)C
InChI
1S/C3H8O2S.Na/c1-3(2)6(4)5;/h3H,1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
NJOHNUOJMKNMLA-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Poniższy sulfinian Barana jest częścią zestawu odczynników dywersyfikujących, które są idealne do późnego etapu funkcjonalizacji heterocykli zawierających azot. Regioselektywność można skutecznie regulować poprzez modyfikację pH i dobór rozpuszczalnika.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.