Kluczowe dokumenty
ALD00004
Li-Yu t-Butyl Quinoline
95%
Synonim(y):
3,4-Dihydro-7-tert-butyl-2,5-dimethyl-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
202-207 °C
ciąg SMILES
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C=C(C(C)(C)C)C=C3
InChI
1S/C18H23NO/c1-11-6-8-14-12(2)15-10-13(18(3,4)5)7-9-16(15)19-17(14)20-11/h7,9-11H,6,8H2,1-5H3
Klucz InChI
HGKGTNXPFXRVQB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)