Merck
ALD00476
Sigma-Aldrich
Sodium (4-bromophenyl)methanesulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNaO2S
Masa cząsteczkowa:
257.08
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O=S(CC1=CC=C(Br)C=C1)O[Na]
Zastosowanie
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informacje prawne
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)