Merck
ALD00294
Sigma-Aldrich
Sodium ethylsulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5NaO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
236-241 °C
ciąg SMILES
CCS(O[Na])=O
InChI
1S/C2H6O2S.Na/c1-2-5(3)4;/h2H2,1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UWIVVFQECQYHOB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Poniższy sulfinian Barana jest częścią zestawu odczynników dywersyfikujących, które są idealne do późnej funkcjonalizacji heterocykli zawierających azot. Regioselektywność można skutecznie regulować poprzez modyfikację pH i dobór rozpuszczalnika.
Radical-Based Regioselective C-H Functionalization of Electron-Deficient Heteroarenes: Zakres, przestrajalność i przewidywalność
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.