Merck
ALD00432
Sigma-Aldrich
Sodium propane-1-sulfinate
Synonim(y):
Baran Diversinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7NaO2S
Masa cząsteczkowa:
130.14
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
248-253 °C
ciąg SMILES
CCCS(O[Na])=O
InChI
1S/C3H8O2S.Na/c1-2-3-6(4)5;/h2-3H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DJSGLRVJPLXKRB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents; which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)