Merck
ALD00002
Sigma-Aldrich
Li-Quinoline Ligand
Synonim(y):
3,4-Dihydro-2,5-dimethyl-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
143-147 °C
ciąg SMILES
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C14H15NO/c1-9-7-8-12-10(2)11-5-3-4-6-13(11)15-14(12)16-9/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
ZENOEMLZOZWVRD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ligand może być stosowany w obecności Pd(TFA)2(Aldrich 299685) w celu promowania aktywacji C-H β-arylo-α-aminokwasów. Produkt ten okazał się optymalny w stosunku 2:1 Ligand:Źródło Pd dla kilku przykładów zgłoszonych przez grupę Yu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)