Kluczowe dokumenty
900928
Liq
sublimed
Synonim(y):
(8-Hydroxyquinolinato)lithium, (8-Quinolinolato)lithium, 8-Hydroxyquinoline lithium, 8-Quinolinol lithium salt
About This Item
Polecane produkty
opis
Absorption (UV): 261 nm (in THF)
Emission (PL): 331 nm (in THF)
Poziom jakości
Próba
>99.5% (sublimed, HPLC)
Formularz
powder
sublimed
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
363-368 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Li+].n1c2c(ccc1)cccc2[O-]
InChI
1S/C9H7NO.Li/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h1-6,11H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FQHFBFXXYOQXMN-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900928-1G | 4061826648247 |