Merck
932345
Sigma-Aldrich
B4PYMPM
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
4,6-bis(3,5-di(pirydyn-4-ylo)fenylo)-2-metylopirymidyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H26N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
554.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
T1: 2.8 eV
Próba
≥99% (HPLC)
energy gap
3.59 eV, Eg (HOMO-LUMO gap)
strata
0.5% TGA, > 350 °C (weight loss)
mp
374 °C
rozpuszczalność
methylene chloride: soluble
λmaks.
250 nm±5 nm in dichloromethane
Energia orbitalna
HOMO -7.3 eV 
LUMO -3.71 eV 
Zastosowanie
Ten sublimowany materiał o wysokiej czystości jest używany jako warstwa transportowa elektronów OLED (ETL) / warstwa blokująca otwory (HBL). ET & Host dla niebieskich diod POLED.
EQE 17,3% i µ0 (elektron) 1 × 10-4 cm2 V-1 s-1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)