Merck
ALD00232
Sigma-Aldrich
Sodium tetrahydropyransulfinate
Synonim(y):
Baran THPS-Na Reagent, Sodium oxane-4-sulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
ciąg SMILES
O=S(C1CCOCC1)[O-].[Na+]
InChI
1S/C5H10O3S.Na/c6-9(7)5-1-3-8-4-2-5;/h5H,1-4H2,(H,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JIOKFXIXTDFEIS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.