Merck
ALD00230
Sigma-Aldrich
Sodium 4,4-difluorocyclohexanesulfinate
Synonim(y):
Baran DFHS-Na Reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9F2NaO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp
290-295 °C
ciąg SMILES
O=S(C1CCC(F)(F)CC1)[O-].[Na+]
InChI
1S/C6H10F2O2S.Na/c7-6(8)3-1-5(2-4-6)11(9)10;/h5H,1-4H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
YVVCXFAMBAWLEV-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.