Merck
ALD00484
Sigma-Aldrich
Sodium 7-Chloro-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
contains ≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12ClF2NaO2S
Masa cząsteczkowa:
256.67
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
zawiera
≤15% sodium 7-(ethylthio)-1,1-difluoroheptane-1-sulfinate
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
mp
185 °C
ciąg SMILES
O=S(C(F)(F)CCCCCCCl)O[Na]
InChI
1S/C7H13ClF2O2S.Na/c8-6-4-2-1-3-5-7(9,10)13(11)12;/h1-6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LFIQXRUQAPPIPD-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Poniższy sulfinian Barana jest częścią zestawu odczynników dywersyfikujących, które są idealne do późnego etapu funkcjonalizacji heterocykli zawierających azot. Regioselektywność można skutecznie regulować poprzez modyfikację pH i dobór rozpuszczalnika.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.