Merck
792446
Sigma-Aldrich
Sodium 1,1-difluoro-4-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)butane-1-sulfinate
Synonim(y):
Shabat Sulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13F2NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: linker
grupa funkcyjna
ether
fluoro
ketal
sulfinic acid
ciąg SMILES
[O-]S(C(F)(F)CCCC1(C)OCCO1)=O.[Na+]
InChI
1S/C8H14F2O4S.Na/c1-7(13-5-6-14-7)3-2-4-8(9,10)15(11)12;/h2-6H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UDXMRVSKBPZBMK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Sulfinian Shabat to sól sodowa difluoroalkiloketalosulfinianu, która została wykorzystana jako odczynnik do wprowadzenia ketonowych grup funkcyjnych do heterocyklicznych cząsteczek bioaktywnych poprzez derywatyzację wiązań C-H.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samer Gnaim et al.
Bioconjugate chemistry, 27(9), 1965-1971 (2016-08-06)
We have developed a new difluoroalkyl ketal sulfinate salt reagent suitable for direct derivatization of heteroarene C-H bonds. The reagent is capable of introducing a ketone functional group on heteroarene bioactive compounds via a one-pot reaction. Remarkably, in three examples