Merck
ALD00236
Sigma-Aldrich
Sodium N-Boc-azetidine-3-sulfinate
Synonim(y):
Sodium 1-(tert-butoxycarbonyl)azetidine-3-sulfinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14NNaO4S
Masa cząsteczkowa:
243.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
172-177 °C (w/ decomp)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S([O-])C1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1.[Na+]
InChI
1S/C8H15NO4S.Na/c1-8(2,3)13-7(10)9-4-6(5-9)14(11)12;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
KYPHAOQWDKDUAC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)