Key Documents
EZFITMIC06
Millipore
Coletor EZ-Fit®
6-place, for Microfil® funnels and membranes
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O coletor EZ-Fit® ajuda a otimizar o fluxo de trabalho e a controlar os riscos de contaminação. Todos os componentes do coletor podem ser removidos para facilitar a limpeza e a autoclavagem, impedindo, assim, a formação de biofilme. O design da válvula de 2 vias impede que o usuário encoste acidentalmente no cabeçote de filtração durante a abertura ou o fechamento da válvula. Um design de altura menor oferece mais conforto quando usado em capelas de fluxo laminar. O novo design do cabeçote de filtração Microfil® facilita o uso, reduz a manutenção e limita o risco de contaminação. Um aro contínuo permite a transferência de membrana fácil e segura com pinça, reduzindo o risco de tocar a área de filtração por membrana. O suporte de filtração poroso pode ser removido, basta pressionar para baixo em qualquer lugar ao redor da sua borda.
Aplicação
O coletor de filtração EZ-Fit® é usado para filtrações laboratoriais universais e suporta a filtração simultânea de seis amostras de teste. O coletor é adequado para ser usado com unidades de filtração Microfil®.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
configurado para