MIGSWG100
Funil Microfil® com S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinônimo(s):
Sistema de filtração por membrana
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Microfil® with S-Pak®
Parâmetros
100 mL sample volume
técnica(s)
sterile filtration: suitable
diâmetro do filtro
47 mm
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.22 μm pore size
entrada
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
The Microfil® filtration system is a simple and reliable solution for routine testing of raw materials, beverages and water for microbiological contamination. These tests are an important part of your quality assurance program.