Documentos Principais
EZAABG474
Millipore
Filtros EZ-Pak, 0,8 µm, diâmetro de 47 mm, pretos, quadriculados
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, gridded black filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s)
Sinônimo(s):
Filtro de membrana EZ-Pak®, Filtros de membrana, membranas semipermeáveis
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
fabricante/nome comercial
EZ-Pak®
diâmetro do filtro
47 mm
matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.8 μm pore size
entrada
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type cider
sample(s) (environmental)
sample type beer
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros EZ-Pak são feitos de ésteres mistos de celulose (MCE) com tamanho de poro de 0,8 μm, pretos, reticulados e com 47 mm de diâmetro. As membranas e dispensador EZ-Pak revolucionaram o manuseio de filtros para testes de métodos de filtração por membrana (FM), combinando os benefícios de membranas estéreis, embaladas individualmente, prontas para uso, com facilidade de manuseio exclusiva. Esses filtros são amplamente usados para recuperar leveduras e bolores de amostras.
Aplicação
Método de filtração por membrana para análise microbiana em bebidas, como água, vinho, cerveja e isotônicos.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.