MZAAWG101
Microfil® com EZ-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinônimo(s):
Membrane filtration system
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agency
ISO 7704
descrição
Yeast or mold
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Microfil® with EZ-Pak®
Parâmetros
100 mL sample volume
capacidade
100 mL
diâmetro do filtro
47 mm
diâmetro do funil
100 mL
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.8 μm pore size
entrada
sample type food(s)
sample type cider
sample type wine
sample type soft drink
sample type beer
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Princípio
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
The Microfil® filtration system is a simple and reliable solution for routine testing of raw materials, beverages and water for microbiological contamination. These tests are an important part of your quality assurance program.