Merck
Microfil® com EZ-Pak® sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sistema de filtração por membrana
Microfil® com EZ-Pak® sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Sinônimo(s):
Microfil® com EZ-Pak®
Products
Categoria de produto
Marca
Agência
Capacidade (mL)
Diâmetro (mm)
Compatibilidade
Hidrofobicidade
Aplicação
Cor
Tamanho dos poros (µm)
Esterilidade
Método de esterilização
Showing 1-8 of 8