Documentos Principais
MZAABG101
Millipore
Microfil® com EZ-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Sinônimo(s):
Sistema de filtração por membrana
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiais
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Agency
ISO 7704
descrição
Yeast or mold
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Microfil® with EZ-Pak®
Parâmetros
100 mL sample volume
diâmetro do filtro
47 mm
capacidade do funil
100 mL
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.8 μm pore size
entrada
sample type cosmetics
sample type cider
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beer
sample type soft drink
sample type bottled water
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O sistema de filtração Microfil é uma solução simples e confiável para testes microbiológicos de rotina. Esses funis Microfil de 100 ml, prontos para uso, que são fornecidos com o sistema de filtro EZ pak preto, quadriculado, com tamanho de poro de 0,8 μm, elimina a necessidade de lavagem e esterilização após cada teste, o que torna o manuseio do equipamento mais fácil e eficiente na captura e retenção de microrganismos como leveduras e bolores. O design de empurrar e encaixar os funis Microfil os prende firmemente a diversos suportes, sem necessidade de presilhas ou anéis do tipo O-ring. Diferentemente dos suportes de filtro convencionais, a vedação incompleta na interface membrana/funil é eliminada, o que resulta na recuperação consistente de organismos.
Para máxima conveniência e eficiência, combine o sistema EZ-Pak com o sistema de filtração Microfil. O sistema Microfil inclui funis para filtração estéril prontos para uso e um suporte de filtração exclusivo para facilitar o processamento de amostras. Nenhuma etapa de preparo prévia é necessária.
Aplicação
Esses filtros têm aplicações nos setores clínico, de cosméticos, ambiental, de alimentos e bebidas, CQ industrial e farmacêutico. Análise microbiana de cerveja, água engarrafada, cidra, bebidas isotônicas e vinho pelo método de filtração por membrana.
Levedura ou bolor
Princípio
Vácuo
forma física
Identificação por cor: Preto
Informações legais
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The Microfil® filtration system is a simple and reliable solution for routine testing of raw materials, beverages and water for microbiological contamination. These tests are an important part of your quality assurance program.