Key Documents
EZFITMICAD
Millipore
Adaptador EZ-Fit® para uso com unidades de filtração EZ-Fit® nos coletores Microfil®
for using EZ-Fit® Filtration Units on Microfil® Manifolds
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
silicone
embalagem
pkg of 3 units
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O adaptador é adequado para uso com as unidades de filtração EZ-Fit® no conjunto de coletores de filtração EZ-Fit® com cabeçotes Microfil®.
Aplicação
O adaptador EZ-Fit® é um acessório da bomba a vácuo para filtração de amostras de teste para análise microbiológica geral, testes de biocarga e monitoramento de água.
Nota de preparo
Método de esterilização
Autoclavável
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany