Key Documents
EZGSWG474
Millipore
Filtros EZ-Pak, de 0,22 µm, diâmetro de 47 mm, brancos, quadriculados
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.22 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing
Sinônimo(s):
Filtro de membrana EZ-Pak®, Filtros de membrana, filtros MCE, GSWG EZ-PAK, membranas semipermeáveis
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Nível de qualidade
Agency
ISO 7704
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
Características
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
fabricante/nome comercial
EZ-Pak®
diâmetro do filtro
47 mm
matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.22 μm pore size
entrada
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type wine
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cosmetics
aplicação(ões)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os filtros EZ-Pak® são feitos de ésteres mistos de celulose (MCE) com tamanho de poro de 022 µm, brancos, reticulados e com 47 mm de diâmetro. Esses filtros têm altas taxas de recuperação e são mais apropriados para testes microbiológicos em geral. As membranas e o dispensador EZ-Pak® revolucionaram o manuseio de filtros para testes de métodos de filtração de membrana (FM), combinando os benefícios de membranas estéreis, embaladas individualmente com facilidade de manuseio exclusiva usando o dispensador EZ Pak® Curve para distribuição.
Aplicação
O sistema EZ-Pak® é adequado para testar água potável, engarrafada e mineral de acordo com as normas internacionais. Esses filtros têm aplicações nos setores clínico, de cosméticos, ambiental, de alimentos e bebidas, CQ industrial e farmacêutico. Análise microbiana de cerveja, água engarrafada, cidra, bebidas isotônicas e vinho pelo método de filtração por membrana
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.