densidade de vapor
0.97 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
35.04 atm ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
842 °F
Lim. expl.
36 %
p.e.
−104 °C (lit.)
pf
−169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
chave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Outras notas
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
válvula de controle
válvula de purga
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-148.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Protocolos
GC Analysis of Methane, Acetylene, and Ethylene on Carboxen®-1006 PLOT and a Packed Column (Carboxen 1004)
Separation of Oxygen; Acetylene; Carbon dioxide; Nitrogen; Ethylene; Ethane; Carbon monoxide; Methane
Separation of Hydrogen; Oxygen; Nitrogen; Carbon monoxide; Methane; Carbon dioxide; Acetylene; Ethylene; Ethane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne