Kluczowe dokumenty
818545
Złączka końcowa ze stałym filtrem 2 μm dla kolumn SS 977 o średnicy wewnętrznej 2 mm
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
stainless steel frit
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18545
metody
HPLC: suitable
wielkość porów
2 μm
kompatybilność
Tosoh 2 mm ID SS TSKgel Columns
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)