Kluczowe dokumenty
819834
Endfitting w/ Fixed 5 μm Frit for 4.6 mm BioAssist® PEEK Columns
PEEK, pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19834
metody
HPLC: suitable
kompatybilność
Tosoh 4.6 mm BioAssist PEEK Column
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)