Key Documents
818544
Endfitting w/ Fixed 2 μm Frit for TSKgel® ODS-80Ts QA Column
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Materiały
stainless steel fitting
stainless steel frit
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18544
metody
HPLC: suitable
wielkość porów
2 μm
kompatybilność
Tosoh TSKgel ODS-80Ts QA Column
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)